Principaux documents
K08971284
Kromasil® C8 HPLC Column
2.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 50 mm × 4.6 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Gamme de produits
Kromasil®
Fabricant/nom de marque
Kromasil® KR100-2.5-C8-4.6x50
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
50 mm × 4.6 mm
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
2.5 μm
Dimension de pores
100 Å
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB