Principaux documents
K08971252
Kromasil® Eternity PhenylHexyl HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 150 mm × 30 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Agence
suitable for USP L11
Gamme de produits
Kromasil®
Fabricant/nom de marque
Kromasil® ET-5-PhenylHexyl-30X150
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Ampleur du marquage
12% Carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
150 mm × 30 mm
Superficie
330 m2/g
Groupe de la matrice active
phenylhexyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH
2-12
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB