Principaux documents
K08971191
Kromasil® C18, Bulk
13 μm particle size, pore size 100 Å, pkg of 2000 g
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
NB.21
Gamme de produits
Kromasil®
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 2000 g
Fabricant/nom de marque
Kromasil® KR100-13-C18-2000GM
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
13 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
Informations légales
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable