K08670482
Kromasil® Silica HPLC Column
5 μm particle size, pore size 60 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
About This Item
Produits recommandés
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
Kromasil®
Fabricant/nom de marque
Kromasil® KR60-5-SIL-4.6X250
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
250 mm × 4.6 mm
Groupe de la matrice active
silica phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
60 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase