G004596
HPLC Analysis of Clenbuterol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
About This Item
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase: 0.1 wt% ammonium trifluoroacetic acid in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Informations légales
Analyte
Application
Colonne analytique
Étalon
Chromatograms
application for SPE, application for LC-MSapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique