Principaux documents
ES5656
ChromegaChiral Chiral CC2, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.0 mm
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
stainless steel column
Gamme de produits
ChromegaChiral
Fabricant/nom de marque
ES Industries 153251-CC2
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 3.0 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
3-chloro-4 methylphenylcarbamate phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
1000 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
chiral
supercritical fluid (SFC)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries