ES5646
ChromegaChiral™ Chiral CC2, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.0 mm
About This Item
Matériaux
stainless steel column
Gamme de produits
ChromegaChiral™
Fabricant/nom de marque
ES Industries 153151-CC2
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 3.0 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
3-chloro-4 methylphenylcarbamate phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
1000 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
chiral
supercritical fluid (SFC)