ES5358
GreenSep™ Pyridyl Amide SFC 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 30 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Gamme de produits
GreenSep™
Fabricant/nom de marque
ES Industries 13N291-GS-PYA
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 30 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
pyridyl amide phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
supercritical fluid (SFC)