ES5152
GreenSep™ Cyano SFC 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Matériaux
stainless steel column
Gamme de produits
GreenSep™
Fabricant/nom de marque
ES Industries 155191-GS-CN
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
cyano phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)