BP500
Captopril disulfide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,1′-[Dithiobis[(2S)-2-methyl-1-oxo-3,1-propanediyl]]bis-L-proline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
captopril
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H28N2O6S2/c1-11(15(21)19-7-3-5-13(19)17(23)24)9-27-28-10-12(2)16(22)20-8-4-6-14(20)18(25)26/h11-14H,3-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,12?,13+,14+/m1/s1
Clé InChI
ZWKRXBCJAUKDCI-KRCVMZOZSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)