97585
Citrus Red 2
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
1-(2,5-Dimethoxyphenylazo)-2-naphthol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(OC)c(c1)N=Nc2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O3/c1-22-13-8-10-17(23-2)15(11-13)19-20-18-14-6-4-3-5-12(14)7-9-16(18)21/h3-11,21H,1-2H3
Clé InChI
GJUABKCEXOMRPQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable