843277
TSKgel® Phenyl-5PW (20) Bulk Media
bottle of 25 mL, phase phenyl, 20 μm particle size
Synonyme(s) :
TSKgel® Phenyl-5PW HIC Bulk Media
About This Item
Gamme de produits
TSKgel®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 25 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 43277
Paramètres
≤20% organic solvent
20 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
20 μm
pH de fonctionnement
1-13
Capacité
25 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
103.1 °F
Point d'éclair (°C)
39.5 °C