842177
TSKgel® Super-Phenyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, phenyl phase
About This Item
product name
TSKgel® Super-Phenyl Guard Cartridge, phase phenyl, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L11
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 42177
Ampleur du marquage
3% Carbon, multilayer, endcapped
Paramètres
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 2 mm
Superficie
100 m2/g
Matrice
spherical silica
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
2.3 μm
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Informations légales
Colonne de garde
À utiliser avec