822849
TSKgel® Amide-80 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, carbamoyl phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Amide-80, 10 cm x 4.6 mm ID, 3 μm
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L68
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 22849
Paramètres
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Superficie
450 m2/g
Matrice
spherical silica
Groupe de la matrice active
carbamoyl phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne de garde
À utiliser avec
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)