821380
ToyoScreen® PPG-600M Process Development Column
phase polypropylene glycol, pkg of 6 × 1 mL, 65 μm particle size
About This Item
Matériaux
aluminum seal
polypropylene and polyethylene frit
Gamme de produits
ToyoScreen®
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
proteins
Conditionnement
pkg of 6 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 21380
Paramètres
≤50% organic solvent
0.2-1 mL/min flow rate
3 bar max. pressure
4 mL/min max. flow rate
Technique(s)
LPLC: suitable
L × D.I.
3 cm × 6.4 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
polypropylene glycol phase
Taille des particules
65 μm
pH de fonctionnement
1-13
Capacité
55 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)