819807
TOYOPEARL® HW-40C Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 150 mL, 75 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® HW-40 Size Exclusion Media
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 150 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19807
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
75 μm
pH de fonctionnement
2-13
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
103.1 °F
Point d'éclair (°C)
39.5 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)