816654
TSKgel® OApak-P (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, sulphonic acid phase
About This Item
product name
TSKgel® OApak-P Guard Column, phase sulphonic acid, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 10 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion H+
Fabricant/nom de marque
Tosoh 16654
Paramètres
≤20% organic solvent
0.8 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
70 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
sulphonic acid phase
Taille des particules
10 μm
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Informations légales
Colonne de garde
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.