Documents
69236
Supelco
Dimethyl azelate
analytical standard
Synonyme(s) :
Dimethyl nonanedioate, Methyl azelate, Nonanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCO(CH2)7COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.27
Numéro Beilstein :
1710125
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥97%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
156 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)