Documents
64751
Supelco
Colonne de séchage avec fritté, 400mm x 22mm DE
Synonyme(s) :
Colonne en verre spécifique
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Technique(s)
LPLC: suitable
L × D.E.
400 mm × 22 mm
Compatibilité
for use with US EPA Protocol
Caractéristiques et avantages
Décrites dans kes protocoles US EPA - remplissez ces colonnes avec les adsorbants appropriés pour la purification ou le séchage des échantillons environnementaux dans les analyses de pesticides ou de polluants prioritaires.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)