Documents
61112
Supelco
Chlorophyll c2
analytical standard
Synonyme(s) :
Chlorophyllide c2, Phorbine, magnesate(1-) deriv
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H28MgN4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
608.93
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(C=C2[N]3=C4C(/C=C/C(O)=O)=C2C)N5C(C=C6C(C)=C(C=C)C7=[N]6[Mg@@]53N8C(C(C)=C9C8=C4[C@@H](C(OC)=O)C9=O)=C7)=C1C=C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)