581509-U
Ascentis® Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC Ascentis® Si, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Superficie
450 m2/g
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Groupe de la matrice active
silica phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-6
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Protocoles
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.