Principaux documents
57635
Système de nettoyage du port d′injection
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Description générale
Needle port cleaner is an accessory for use with Rheodyne® Model 7725 and 7725i injectors.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Articles
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.