57476
Aiguille pour vanne d′injection préparative modèle 3725i
stainless steel, needle size 16 ga
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Taille de l'aiguille
16 ga
Conditionnement
pkg of 1
Compatibilité
for use with Rheodyne 3725-086