Documents
57404
Bobine de tube pour réacteur
L × I.D. 15 m × 0.25 mm, volume 0.75 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
L × D.I.
15 m × 0.25 mm
Volume
0.75 mL
Compatibilité
for use with PHRED Reactor
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1