Principaux documents
56099
Adjustable Column Endpiece (Flow Adapter)
column I.D. 10 mm
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Caractéristiques
adjustable
Fabricant/nom de marque
Omnifit 6165
Technique(s)
LPLC: suitable
D.I. de la colonne
10 mm
Application
Le piston autorise un réglage sur une hauteur de 80 mm, avec un contrôle précis qui réduit le risque de perturber le lit de remplissage.
Ajustement max. 8 cm.