53964-U
Ascentis® Express 90 Å HILIC (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Core-shell (SPP) Fused Core Si HPLC column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Ascentis® Express HILIC HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
3 cm × 3 mm
Superficie
135 m2/g
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
silica phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
90 Å
pH de fonctionnement
1-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Catégories apparentées
Description générale
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Informations légales
Colonne de garde
Nécessaire, mais non fourni
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
For separation of polar compounds including polar neutrals, polar acids, and polar and non-polar basic amines use our Ascentis® Express HILIC column.
Protocoles
We offer the tools for the analysis of the metabolites; including certified reference standards, enzymes, substrates, and chromatographic products.