52688-U
Tube SPE Discovery® DSC-SCX
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonyme(s) :
Strong Cation Exchange SPE cartridge tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene tube
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
sulfonic acid bonding
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Capacité
0.8 meq/g total capacity
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
ion exchange
Catégories apparentées
Description générale
Compatibilité avec les matrices: solutions organiques ou aqueuses
- Greffage polymérique d′un acide benzène sulfonique, pKa < 1,0
- Contre-ion: H+
- Le support silicié permet l′utilisation de solvants très organiques (sans gonflage ou rétractation)
- Excellente capacité (0,8 meq/g) pour le nettoyage des solutions obtenues après réaction en chimie combinatoire (séparation des molécules cibles des sous-produits de synthèse et des excès de réactifs)
- La présence du groupement benzénique permet un mode de séparation double (interactions hydrophobes) qui doit être pris en compte lors de l′extraction des cations des matrices aqueuses
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.