52599-U
Tube SPE Discovery® DSC-18
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 1000
Synonyme(s) :
Diol SPE SPE cartridge tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PE frit (20 μm)
polypropylene
Niveau de qualité
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 1000
Ampleur du marquage
18% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
70 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Compatibilité avec les matrices: Solutions aqueuses (fluides biologiques, eau)
- Greffage ploymérique, octadecyl (18 %C), end-cappé
- Haut taux de greffage de 18 %C pour accroître la capcité de liaison et atteindre de plus grand taux de récupération
- La phase la moins sélective : retient les analytes les plus organiques des matrices aqueuses
- Peut également être employée pour le déssalage des matrices aqueuses
- Utile pour extraire des analytes de structures diverses du même échantillon
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable