50991-U
BIOshell Glycan (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 2.7 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware (column)
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L86
Description
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped: no
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
glycans
Fabricant/nom de marque
BIOshell
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Superficie
135 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
hydroxy, penta- phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
90 Å
operating pH range
2-9
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Catégories apparentées
Description générale
View the BIOshell Glycan HPLC Columns Flyer
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.