504343
Bouchons pour tubes SPE (pour extrémité supérieure des tubes SPE)
solid PTFE, for use with 6mL glass SPE tube, pk of 24
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
solid PTFE
Conditionnement
pk of 24
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 6mL glass SPE tube