Documents
503711
Fixation murale pour régulateur
Two station, CGA 580
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Description
two pigtails (on brackets with CGA connectors)
Caractéristiques
Two station
Raccords
CGA 580
Description générale
Ces systèmes permettent de fixer au mur, efficacement et en toute sécurité, un régulateur pour une seule bouteille, ce qui évite de manipuler le régulateur lors du remplacement du cylindre. Les fixations horizontales sont en acier inoxydable classe 304, ce qui leur garantit une longue durée de vie. Elles sont adaptées aux régulateurs à un ou deux étages (non fournis).
Livrées avec des tuyaux flexibles en acier inoxydable de 77 cm, des raccords flexibles et des connecteurs CGA à serrage manuel. L′utilisation d′une clé n′est pas nécessaire.
Les systèmes à simple station ont un embout sur support avec connecteur CGA.
Les systèmes à double station ont deux embouts sur support avec connecteur CGA.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)