5027-U
Échantillonneurs à sec ASSET® EZ4
pkg of 10 ea
Synonyme(s) :
Échantillonneur à sec ASSET® EZ4-NCO
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ASSET®
Conditionnement
pkg of 10 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Matrice
DBA-impregnated glass fiber filter
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for sampling isocyanates
for use with LC-MS or LC-MS/MS
Catégories apparentées
Informations légales
Colonne analytique
Produit(s) apparenté(s)
Étalon
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Easy-to-use air sampler offering ultimate sensitivity for collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanate monomers and oligomers.