48527
trans-1,2-Dichloroethene
analytical standard
Synonyme(s) :
trans-1,2-dichloroéthylène
About This Item
Qualité
analytical standard
Pression de vapeur
5.16 psi ( 20 °C)
Limite d'explosivité
12.8 %
Conditionnement
ampule of 5000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
48 °C (lit.)
Pf
−50 °C (lit.)
Densité
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
Clé InChI
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6.0 °C - closed cup