48518
2,4,6-Trichlorophenol
analytical standard, ampule of 5000 mg
About This Item
Qualité
analytical standard
Pression de vapeur
1 mmHg ( 76.5 °C)
Conditionnement
ampule of 5000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
246 °C (lit.)
Pf
64-66 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Chaîne SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Clé InChI
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup