Documents
48179
Supelco
ASTM® D5307 Crude Oil Quantitative Standard
6.25 % (w/w) each component, analytical standard
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Qualité
analytical standard
Agence
ASTM® D5307
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 2 mL
Concentration
6.25 % (w/w) each component
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ASTM® D5307 crude oil internal standard has been used in the quantitative determination of diamondoid compounds like adamantane in specific organic solvents like dichloromethane, hexane, carbon-tetrachloride, hexane , heptadecane, hexadecane, pentadecane and tetradecane, using infrared attenuated total reflection spectroscopy (IR-ATR).
Autres remarques
Égalité de poids des hydrocarbures de la liste. Utilisé pour déterminer les facteurs de réponse du détecteur (un léger réchauffement du mélange peut être nécessaire pour dissoudre complètement tous ses composants).
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analyte
Description
    Decane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Heptadecane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Pentadecane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Tridecane
    Undecane
    Afficher tout (16)
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Quantification of adamantane in organic media via infrared attenuated total reflection spectroscopy
Luzinova Y, et al.
Organic Geochemistry, 40(11), 1143-1150 (2009)