442425
7,12-diméthylbenz[a]anthracène
analytical standard
Synonyme(s) :
1,4-diméthyl-2,3-benzophénanthrène, DMBA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
122-123 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1c2ccccc2c(C)c3c1ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H16/c1-13-16-8-5-6-9-17(16)14(2)20-18(13)12-11-15-7-3-4-10-19(15)20/h3-12H,1-2H3
Clé InChI
ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges