442268
1-Hexadecene
analytical standard
Synonyme(s) :
Cetene
About This Item
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
>0.8 (vs air)
Pression de vapeur
<0.2 mmHg ( 20 °C)
Description
This product has been discontinued. It has been replaced by product 52276.
Température d'inflammation spontanée
464 °F
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
274 °C (lit.)
Pf
3-5 °C (lit.)
Densité
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
petroleum
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
Clé InChI
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup