Principaux documents
33317-U
Supelco
Bloc nº 2
number of holes 12
, for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels
Synonyme(s) :
Bloc chauffant
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NB.77
L × l × H
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
Diam. de l'orifice × P
17 mm × 24 mm
Compatibilité
for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels
Caractéristiques et avantages
A utiliser avec les flacons de micro-réaction Supelco de 0.1-2 mL
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable