33097-U
Trimethylphenylammonium hydroxide solution
0.2 M in methanol
Synonyme(s) :
Trimethylphenylammonium hydroxide solution, Phenyltrimethylammonium hydroxide, TMAH
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for GC derivatization
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mL (33097-U)
Concentration
0.2 M in methanol
Chaîne SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.H2O/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup