Principaux documents
29861-U
Aiguilles SGE pour seringues RN
volume 5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. × I.D. 50 mm × 0.63 mm × 0.11 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23 ga
Caractéristiques
replacement needles for 5 μL eVol® syringe
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 036914
Aiguille, L × D.E. × D.I.
50 mm × 0.63 mm × 0.11 mm
Volume
5 μL
Informations légales
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable