28888-U
SLB®-IL100 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.26 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Agence
ASTM® D6526
Paramètres
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
313
df
0.26 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.32 mm
Groupe de la matrice active
Non-bonded; 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Application(s)
chemicals and industrial polymers
Type de colonne
capillary highly polar
Description générale
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Autres remarques
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?