28311-U
Carbotrap® 349
glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass TD tube
Agence
EPA IP-1B
NIOSH 2549
Description
Sealed with TDS³ Storage Container
Gamme de produits
Carbotrap®
Caractéristiques
fritted
preconditioned
Conditionnement
pkg of 1 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × L
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matrice
Carbopack™ Y graphitized carbon black (GCB)
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB) (B)
Carbotrap® 349 (Packed with Carbopack Y, Carbopack B, Carboxen-1003)
Carboxen® 1003 carbon molecular sieve (CMS)
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
Autre catégorie plus écologique
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable