Principaux documents
28304-U
Supelco
Fioles, bouchon à vis, silanisées
volume 2 mL, amber glass, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, thread for 9 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
amber glass
Description
silanized
Caractéristiques
closure type screw top vial
deactivation silanized
Conditionnement
pkg of × 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 9 mm
Description générale
Bouchons non inclus.
Caractéristiques et avantages
  • Le traitement silanisant exclusif de Supelco recouvre les groupements silanols actifs présents sur les surfaces en verre non traitées.
  • Amélioration du taux de récupération des composés polaires en quantité inférieure au microgramme.
  • Economie de temps et d′argent
Pour obtenir une offre concernant la silanisation d′autres verreries, contactez votre représentant Sigma-Aldrich.