Documents
27521
Supelco
Flacons gradués, bouchon à vis, préassemblés
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Caractéristiques
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
29 mm × 82 mm
Volume
40 mL
Raccords
thread for 24-400
Catégories apparentées
Description générale
Le bouchon percé est noir phénolique.
Septa en PTFE bleu sur silicone blanc.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)