Documents
27194
Supelco
Septa, Thermoseal®
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.100 in., for use with 15mL vial
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
burnt orange PTFE/silicone septa
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
260 °C temp. limit
D.E.
16 mm
Diam. × épaisseur
16 mm × 0.100 in.
Compatibilité
for use with 15mL vial
for use with screw cap, 18-400
Application
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
Informations légales
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)