Documents
27059
Supelco
Flacon à sertir acceptant des capsules de 11 mm
clear glass vial (large opening)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
clear glass vial (large opening)
Caractéristiques
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 11 mm
Description générale
Les flacons à sertir, qui nécessitent une capsule de 11 mm, sont disponibles dans différents styles. Ces flacons ont un fini en verre plein et sont disponibles avec une ouverture de D.I. de 4,6 ou 6,0 mm. L′ouverture large augmente la zone cible pour la pénétration de l′aiguille. Les capsules pour ces flacons sont disponibles en différentes couleurs.
Application
It has been used in feeding apparatus for Wasmannia auropunctata, to understand the impact of 2,5-dimethyl-3-(2-methylbutyl)pyrazine (2-MeBudiMePy) on feeding behaviour.
Adéquation
Autosampler compatibility:
Agilent 1050/1090
Agilent 1100
Agilent 7673A, Series I, II
CTC LC PAL
CTC GC PAL
Hitachi
PerkinElmer Autosystem, Clarus 500
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra Systema
Thermo GC TRACE/AS3000/AI3000/AS3500
Varian GC Autosamplers 8000, 8100, 8200, 8400, 8410
Varian GC Autosamplers 9090, 9095, Marathon
Waters Alliance
Autres remarques
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
  • 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
  • 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Field Studies of Wasmannia auropunctata Alkylpyrazines: Towards Management Applicat ions.
Troyer, Elisa J., et al.
Sociobiology, 54.3, 1-18 (2009)