2630901
Insert d'injection droit, sans division (non rempli)
pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 ea
L × D.E. × D.I.
92 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
Description générale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits PerkinElmer (AutoSystem)