25734
Tube en silice fondue polaire
L × I.D. 3.0 m × 0.53 mm
Synonyme(s) :
Tube en silice fondue polaire, 3 m 0.53 mm,
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica tubing
Composition
PEG (deactivated)
Conditionnement
pkg of 1 ea
df
0.53 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
3.0 m × 0.53 mm