24801-U
Ferrule pour colonne capillaire Supeltex M-2A, courte
ferrule type, short, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
ferrule type short
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Agilent/HP 5062-3512 (OEM)
D.I.
0.8 mm
Compatibilité
0.53 mm Column I.D.
Description générale
Composition du matériau : DuPont VESPEL SP-21 (polyimide 85 %, graphite 15 %)
Température maximum : 400 °C
Informations légales
Configuré(e)(s) pour