Documents
23783
Limes
4 in. long, slim tapered files, pkg of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Conditionnement
pkg of 2 ea
Description générale
Limes coniques de 10 cm permettant d′agrandir le diamètre interne des ferrules. Pratique également pour retirer les ferrules coincées dans les raccords.